3,5-Dioxocyclohexanecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₈O₄ Punto di fusione: 180…184 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09836162 CAS Number: 42858-60-6 |