Stampa…
2-(4-Chlorophenyl)thioacetamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR24099-1G OR24099-25G OR24099-5G
APOSOR24099-1GEA 14.7 EUR
APOSOR24099-1G APOSOR24099-25G APOSOR24099-5G
2-(4-Chlorophenyl)thioacetamide
2-(4-Chlorophenyl)thioacetamide
Formula: C₈H₈ClNS
Peso molecolare: 185,67 g/mol
Punto di fusione: 129…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00278249
CAS Number: 17518-48-8