Stampa…
ω-Bromo-4-chloroacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR24098-100G OR24098-25G OR24098-500G
APOSOR24098-100GEA 65.8 EUR
APOSOR24098-100G APOSOR24098-25G APOSOR24098-500G
ω-Bromo-4-chloroacetophenone 97%
ω-Bromo-4-chloroacetophenone
Formula: C₈H₆BrClO
Punto di fusione: 93…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000625
CAS Number: 536-38-9
EINECS: 208-631-5
UN: 3261
ADR: 8,II