Stampa…
4-Iodo-m-xylene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4-Dimethyliodobenzene, 1-Iodo-2,4-dimethylbenzene, 2,4-Dimethyl-1-iodobenzene, 1,3-Dimethyl-4-iodobenzene
OR24096-100G OR24096-25G OR24096-500G
APOSOR24096-100GEA 23.4 EUR
APOSOR24096-100G APOSOR24096-25G APOSOR24096-500G
4-Iodo-m-xylene 98%
4-Iodo-m-xylene
Formula: C₈H₉I
Peso molecolare: 232,06 g/mol
Punto di ebollizione: 105…108 °C/5mmHg
Densità: 1,628 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00013706
CAS Number: 4214-28-2
EINECS: 224-141-4