Stampa…
2-Amino-5-ethyl-1,3,4-thiadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR24075-100G OR24075-25G
APOSOR24075-100GEA 991 EUR
APOSOR24075-100G APOSOR24075-25G
2-Amino-5-ethyl-1,3,4-thiadiazole
2-Amino-5-ethyl-1,3,4-thiadiazole
Formula: C₄H₇N₃S
Punto di fusione: 198…202 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003111
CAS Number: 14068-53-2
EINECS: 237-921-4