5-Oxo-1-(thien-2-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₁NO₃S Punto di fusione: 144…146 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00084927 CAS Number: 175136-92-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |