4-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₈N₂O Punto di fusione: 148…151 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052192 CAS Number: 1008-95-3 |