Stampa…
5-(2-Nitrophenyl)oxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR24051-1G OR24051-500MG
APOSOR24051-1GEA 271 EUR
APOSOR24051-1G APOSOR24051-500MG
5-(2-Nitrophenyl)oxazole
5-(2-Nitrophenyl)oxazole
Formula: C₉H₆N₂O₃
Peso molecolare: 190,1555 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085146
CAS Number: 89808-75-3