Stampa…
2-Nitro-4-thiophenecarbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR24042-1G OR24042-250MG
APOSOR24042-1GEA 98.9 EUR
APOSOR24042-1G APOSOR24042-250MG
2-Nitro-4-thiophenecarbonitrile
2-Nitro-4-thiophenecarbonitrile
Formula: C₅H₂N₂O₂S
Peso molecolare: 154,15 g/mol
Punto di fusione: 121…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00052580
CAS Number: 42137-23-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III