Stampa…
Chitin
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2403-250G OR2403-25G
APOSOR2403-250GEA 134 EUR
APOSOR2403-250G APOSOR2403-25G
Chitin
Chitin
Formula: C₃₀H₅₀N₄O₁₉
Punto di fusione: >300 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00466914
CAS Number: 1398-61-4