Stampa…
2,6-Dimethoxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR24023-25G OR24023-5G OR24023-100G
APOSOR24023-25GEA 181 EUR
APOSOR24023-25G APOSOR24023-5G APOSOR24023-100G
2,6-Dimethoxybenzaldehyde 98%
2,6-Dimethoxybenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Punto di ebollizione: 285 °C
Punto di fusione: 96…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010862
CAS Number: 3392-97-0