Stampa…
5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR24019-10G OR24019-5G
APOSOR24019-10GEA 171 EUR
APOSOR24019-10G APOSOR24019-5G
5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid
5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₅ClO₅S
Punto di fusione: 168…174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052974
CAS Number: 17243-13-9
UN: 3261
ADR: 8,III