Stampa…
4-Acetoxyindole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Indolyl acetate
OR2401-100G OR2401-5G OR2401-25G
APOSOR2401-100GEA 913 EUR
APOSOR2401-100G APOSOR2401-5G APOSOR2401-25G
4-Acetoxyindole 98%
4-Acetoxyindole
Formula: C₁₀H₉NO₂
Peso molecolare: 175,19 g/mol
Punto di fusione: 98…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010678
CAS Number: 5585-96-6