2,2'-Dipyridyl disulphide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₈N₂S₂ Punto di fusione: 56…58 °C Flash Pt: 210 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00006287 CAS Number: 2127-03-9 EINECS: 218-343-1 |