Stampa…
(1-Propyl)triphenylphosphonium bromide 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23996-25G OR23996-5G
APOSOR23996-25GEA 36.4 EUR
APOSOR23996-25G APOSOR23996-5G
(1-Propyl)triphenylphosphonium bromide 99%
(1-Propyl)triphenylphosphonium bromide
Formula: C₂₁H₂₂BrP
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011843
CAS Number: 6228-47-3