Stampa…
2,5-Dichloro-4-nitro-3-thiophenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR23993-1G OR23993-250MG OR23993-5G
APOSOR23993-1GEA 232 EUR
APOSOR23993-1G APOSOR23993-250MG APOSOR23993-5G
2,5-Dichloro-4-nitro-3-thiophenesulphonyl chloride
2,5-Dichloro-4-nitro-3-thiophenesulphonyl chloride
Formula: C₄Cl₃NO₄S₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01570024
CAS Number: 59768-12-6
UN: 3261
ADR: 8,III