Stampa…
3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Chloro-4-isocyanato-1-methylbenzene
OR23984-100G OR23984-25G OR23984-5G
APOSOR23984-100GEA 332 EUR
APOSOR23984-100G APOSOR23984-25G APOSOR23984-5G
3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate 97%
3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₈H₆ClNO
Peso molecolare: 167,59 g/mol
Punto di ebollizione: 107 °C/3mmHg
Punto di fusione: 20…24 °C
Densità: 1,224 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 109 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00013858
CAS Number: 28479-22-3
EINECS: 249-050-7
UN: 2236
ADR: 6.1,II