Stampa…
2-Phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2397-1G OR2397-100MG OR2397-250MG OR2397-500MG OR2397-5G
APOSOR2397-1GEA 270 EUR
APOSOR2397-1G APOSOR2397-100MG APOSOR2397-250MG APOSOR2397-500MG APOSOR2397-5G
2-Phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
2-Phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₃
Punto di fusione: 211…212 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03236685
CAS Number: 23012-16-0