Stampa…
4-Cyanobenzenesulphonamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23947-1G OR23947-5G
APOSOR23947-1GEA 29 EUR
APOSOR23947-1G APOSOR23947-5G
4-Cyanobenzenesulphonamide 97%
4-Cyanobenzenesulphonamide
Formula: C₇H₆N₂O₂S
Punto di fusione: 168…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00178767
CAS Number: 3119-02-6
EINECS: 221-492-5