Stampa…
(2-Methyl-3-furyl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Hydroxymethyl)-2-methylfuran
OR23944-1G OR23944-500MG
APOSOR23944-1GEA 27.7 EUR
APOSOR23944-1G APOSOR23944-500MG
(2-Methyl-3-furyl)methanol
(2-Methyl-3-furyl)methanol
Formula: C₆H₈O₂
Peso molecolare: 112,13 g/mol
Punto di ebollizione: 76…78 °C/11mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052572
CAS Number: 5554-99-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III