Stampa…
4,4'-Dichlorobenzhydrol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2394-100G OR2394-25G
APOSOR2394-100GEA 0 EUR
APOSOR2394-100G APOSOR2394-25G
4,4'-Dichlorobenzhydrol
4,4'-Dichlorobenzhydrol
Formula: C₁₃H₁₀Cl₂O
Punto di fusione: 91…93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000629
CAS Number: 90-97-1