Stampa…
Furan-2-carbothioamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23914-1G OR23914-250MG OR23914-500MG OR23914-2.5G OR23914-5G
APOSOR23914-1GEA 109 EUR
APOSOR23914-1G APOSOR23914-250MG APOSOR23914-500MG APOSOR23914-2.5G APOSOR23914-5G
Furan-2-carbothioamide
Furan-2-carbothioamide
Formula: C₅H₅NOS
Peso molecolare: 127,17 g/mol
Punto di fusione: 130…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01935200
CAS Number: 17572-09-7