5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₆Cl₂N₂O₂S Punto di ebollizione: 105 °C/1mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052536 CAS Number: 88398-93-0 UN: 3261 ADR: 8,III |