Stampa…
4-Phenylbutyric acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Phenylbutanoic acid
OR2390-100G OR2390-25G OR2390-500G
APOSOR2390-100GEA 94.5 EUR
APOSOR2390-100G APOSOR2390-25G APOSOR2390-500G
4-Phenylbutyric acid 98%
4-Phenylbutyric acid
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164,2 g/mol
Punto di ebollizione: 165 °C/10mmHg
Punto di fusione: 49…53 °C
Flash Pt: >113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004403
CAS Number: 1821-12-1
EINECS: 217-341-8