Stampa…
Ethyl-2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate
OR23898-10G OR23898-1G
APOSOR23898-10GEA 164 EUR
APOSOR23898-10G APOSOR23898-1G
Ethyl-2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₈H₁₁N₃O₂
Peso molecolare: 181,2 g/mol
Punto di fusione: 220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052622
CAS Number: 81633-29-6