Stampa…
Ethyl-2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate, Ethyl 2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate
OR23897-1G OR23897-5G
APOSOR23897-1GEA 14.7 EUR
APOSOR23897-1G APOSOR23897-5G
Ethyl-2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate
Ethyl-2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate
Formula: C₉H₁₅NO₃
Peso molecolare: 185,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00087563
CAS Number: 51145-57-4