Stampa…
4-Imidazol-1-yl-phenylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(1H-Imidazol-1-yl)aniline
OR2388-5G OR2388-25G
APOSOR2388-5GEA 183 EUR
APOSOR2388-5G APOSOR2388-25G
4-Imidazol-1-yl-phenylamine
4-Imidazol-1-yl-phenylamine
Formula: C₉H₉N₃
Peso molecolare: 159,1900 g/mol
Punto di fusione: 143…147 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01074865
CAS Number: 2221-00-3