Stampa…
3,5-Di-tert-butylaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2387-1G OR2387-5G
APOSOR2387-1GEA 101 EUR
APOSOR2387-1G APOSOR2387-5G
3,5-Di-tert-butylaniline
3,5-Di-tert-butylaniline
Formula: C₁₄H₂₃N
Peso molecolare: 205,34 g/mol
Punto di fusione: 54…57 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00134096
CAS Number: 2380-36-1