Stampa…
ω-Bromo-2-nitroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR2385-1G OR2385-25G OR2385-5G
APOSOR2385-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2385-1G APOSOR2385-25G APOSOR2385-5G
ω-Bromo-2-nitroacetophenone
ω-Bromo-2-nitroacetophenone
Formula: C₈H₆BrNO₃
Punto di fusione: 53…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010294
CAS Number: 6851-99-6
UN: 3261
ADR: 8,II