Stampa…
4-Amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23833-1G OR23833-5G
APOSOR23833-1GEA 72.7 EUR
APOSOR23833-1G APOSOR23833-5G
4-Amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazole
4-Amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazole
Formula: C₄H₈N₄
Peso molecolare: 112,14 g/mol
Punto di fusione: 196…198 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051647
CAS Number: 3530-15-2