Stampa…
4-(Dichloromethyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR23830-1G OR23830-5G
APOSOR23830-1GEA 368 EUR
APOSOR23830-1G APOSOR23830-5G
4-(Dichloromethyl)benzonitrile
4-(Dichloromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₅Cl₂N
Punto di ebollizione: 273…276 °C
Punto di fusione: 44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045606
CAS Number: 74231-65-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III