Stampa…
4,5-Dibromo-2-thiophenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR23790-1G OR23790-5G
APOSOR23790-1GEA 58 EUR
APOSOR23790-1G APOSOR23790-5G
4,5-Dibromo-2-thiophenesulphonyl chloride
4,5-Dibromo-2-thiophenesulphonyl chloride
Formula: C₄HBr₂ClO₂S₂
Punto di fusione: 75…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00041439
CAS Number: 81606-31-7
UN: 3261
ADR: 8,II