Stampa…
α,3,5-Tribromotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,5-Dibromobenzyl bromide, 1,3-Dibromo-5-(bromomethyl)benzene, alpha,3,5-Tribromotoluene
OR23789-25G OR23789-10G OR23789-5G
APOSOR23789-25GEA 130 EUR
APOSOR23789-25G APOSOR23789-10G APOSOR23789-5G
α,3,5-Tribromotoluene 98%
α,3,5-Tribromotoluene
Formula: C₇H₅Br₃
Peso molecolare: 328,83 g/mol
Punto di ebollizione: 169 °C/15mmHg
Punto di fusione: 93…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052415
CAS Number: 56908-88-4
UN: 3261
ADR: 8,II