Stampa…
2,3-Dibromothiophene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23788-25G OR23788-5G
APOSOR23788-25GEA 23.4 EUR
APOSOR23788-25G APOSOR23788-5G
2,3-Dibromothiophene 98%
2,3-Dibromothiophene
Formula: C₄H₂Br₂S
Peso molecolare: 241,93 g/mol
Punto di ebollizione: 214…216 °C
Densità: 2,137 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005418
CAS Number: 3140-93-0
EINECS: 221-542-6
UN: 1993
ADR: 3,III