Stampa…
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Bromopinacolone, 1-Bromo-3,3-dimethyl-2-butanone
OR23786-100G OR23786-10G OR23786-50G
APOSOR23786-100GEA 477 EUR
APOSOR23786-100G APOSOR23786-10G APOSOR23786-50G
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone 97+%
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone
Formula: C₆H₁₁BrO
Peso molecolare: 179,06 g/mol
Punto di ebollizione: 189…192 °C
Punto di fusione: –10 °C
Densità: 1,333 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000206
CAS Number: 5469-26-1
UN: 2810
ADR: 6.1,II