Stampa…
2-(2,6-Dichlorobenzylsulphanyl)ethylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR23783-1G OR23783-5G
APOSOR23783-1GEA 115 EUR
APOSOR23783-1G APOSOR23783-5G
2-(2,6-Dichlorobenzylsulphanyl)ethylamine
2-(2,6-Dichlorobenzylsulphanyl)ethylamine
Formula: C₉H₁₁Cl₂NS
Punto di ebollizione: 152…154 °C/0,7mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052684
CAS Number: 48133-71-7
UN: 3259
ADR: 8,III