Stampa…
4-Chloro-3-nitrobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR23758-100G OR23758-25G OR23758-5G
APOSOR23758-100GEA 155 EUR
APOSOR23758-100G APOSOR23758-25G APOSOR23758-5G
4-Chloro-3-nitrobenzonitrile
4-Chloro-3-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₃ClN₂O₂
Peso molecolare: 182,57 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016987
CAS Number: 939-80-0