Stampa…
4,6-Dibromo-2,3-dichloroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23757-100G OR23757-25G OR23757-500G
APOSOR23757-100GEA 52.4 EUR
APOSOR23757-100G APOSOR23757-25G APOSOR23757-500G
4,6-Dibromo-2,3-dichloroaniline
4,6-Dibromo-2,3-dichloroaniline
Formula: C₆H₃Br₂Cl₂N
Peso molecolare: 319,81 g/mol
Punto di fusione: 96…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052815
CAS Number: 113571-15-6