Stampa…
2,3-Diclorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23755-100G OR23755-25G OR23755-5G
APOSOR23755-100GEA 55.3 EUR
APOSOR23755-100G APOSOR23755-25G APOSOR23755-5G
2,3-Diclorobenzonitrile
2,3-Diclorobenzonitrile
Formula: C₇H₃Cl₂N
Peso molecolare: 172,01 g/mol
Punto di ebollizione: 114 °C/6mmHg
Punto di fusione: 60…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016372
CAS Number: 6574-97-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III