Stampa…
3,5-Diclorobenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23753-100G OR23753-10G OR23753-5G
APOSOR23753-100GEA 81.2 EUR
APOSOR23753-100G APOSOR23753-10G APOSOR23753-5G
3,5-Diclorobenzonitrile 97%
3,5-Diclorobenzonitrile
Formula: C₇H₃Cl₂N
Punto di fusione: 64…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001800
CAS Number: 6575-00-4
EINECS: 229-495-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III