Stampa…
3-(2,6-Dichlorophenoxy)-1-propyne
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Dichloro-2-(prop-2-ynyloxy)benzene
OR23682-10G OR23682-1G OR23682-5G
APOSOR23682-10GEA 326 EUR
APOSOR23682-10G APOSOR23682-1G APOSOR23682-5G
3-(2,6-Dichlorophenoxy)-1-propyne
3-(2,6-Dichlorophenoxy)-1-propyne
Formula: C₉H₆Cl₂O
Peso molecolare: 201,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052717
CAS Number: 3598-66-1