Stampa…
Pentamethylbenzenesuphonyl chloride, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Pentamethylbenzene-1-sulphonyl chloride, 2,3,4,5,6-Pentamethylbenzene-1-sulphonyl chloride, Pentamethylbenzenesulphonyl chloride
OR23675-100G OR23675-25G OR23675-5G
APOSOR23675-100GEA 741 EUR
APOSOR23675-100G APOSOR23675-25G APOSOR23675-5G
Pentamethylbenzenesuphonyl chloride, grado tecnico
Pentamethylbenzenesuphonyl chloride
Formula: C₁₁H₁₅ClO₂S
Peso molecolare: 246.76 g/mol
Punto di fusione: 81…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00014722
CAS Number: 52499-94-2
UN: 3261
ADR: 8 II