Stampa…
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23656-1G OR23656-5G
APOSOR23656-1GEA 14.7 EUR
APOSOR23656-1G APOSOR23656-5G
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate
Formula: C₈H₁₁NO₃
Peso molecolare: 169,18 g/mol
Punto di ebollizione: 87…89 °C/2mmHg
Densità: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052557
CAS Number: 17147-42-1