Stampa…
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23650-1G OR23650-5G
APOSOR23650-1GEA 111 EUR
APOSOR23650-1G APOSOR23650-5G
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbohydrazide
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbohydrazide
Formula: C₄H₆N₄OS
Peso molecolare: 158,18 g/mol
Punto di fusione: 143…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052212
CAS Number: 75423-15-3