Stampa…
3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23646-10G OR23646-1G OR23646-5G
APOSOR23646-10GEA 164 EUR
APOSOR23646-10G APOSOR23646-1G APOSOR23646-5G
3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile
3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile
Formula: C₇H₅NOS
Peso molecolare: 151,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052586
CAS Number: 33898-90-7