Stampa…
4-Chloro-2-(methylthio)-1-nitrobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-2-nitrothioanisole
OR23642-1G OR23642-250MG
APOSOR23642-1GEA 109 EUR
APOSOR23642-1G APOSOR23642-250MG
4-Chloro-2-(methylthio)-1-nitrobenzene 95%
4-Chloro-2-(methylthio)-1-nitrobenzene
Formula: C₇H₆ClNO₂S
Peso molecolare: 203,65 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052209
CAS Number: 70019-41-9