Stampa…
2,6-Dimethoxybenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23632-1G OR23632-500MG
APOSOR23632-1GEA 120 EUR
APOSOR23632-1G APOSOR23632-500MG
2,6-Dimethoxybenzyl alcohol
2,6-Dimethoxybenzyl alcohol
Formula: C₉H₁₂O₃
Peso molecolare: 168,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016862
CAS Number: 16700-55-3