Stampa…
Trichloroacrylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR23621-1G OR23621-250MG
APOSOR23621-1GEA 560 EUR
APOSOR23621-1G APOSOR23621-250MG
Trichloroacrylic acid
Trichloroacrylic acid
Formula: C₃HCl₃O₂
Punto di fusione: 72…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015455
CAS Number: 2257-35-4
EINECS: 218-856-0
UN: 3261
ADR: 8,II