Stampa…
6-Morpholino-3-pyridinamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23613-1G OR23613-25G OR23613-5G
APOSOR23613-1GEA 89.9 EUR
APOSOR23613-1G APOSOR23613-25G APOSOR23613-5G
6-Morpholino-3-pyridinamine
6-Morpholino-3-pyridinamine
Formula: C₉H₁₃N₃O
Punto di fusione: 126…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00119562
CAS Number: 52023-68-4
EINECS: 257-613-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III