Stampa…
Methyl-2-iodobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23611-100G OR23611-500G
APOSOR23611-100GEA 0 EUR
APOSOR23611-100G APOSOR23611-500G
Methyl-2-iodobenzoate 98%
Methyl-2-iodobenzoate
Formula: C₈H₇IO₂
Punto di ebollizione: 148…150 °C/10mmHg
Densità: 1,784 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00016351
CAS Number: 610-97-9
EINECS: 210-243-6